Beskrivning
- Skydd för medelstarka kemiska miljöer
- Kemikaliebeständig mot de flesta syror, alkoholer, oljor, smörjmedel och kolväten
- Medeltjocklek (20 mil/0,51 mm) ökar fingerfärdigheten och förbättrar förmågan att manipulera föremål
- Ofodrad för effektiv rengöring
- Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
- Användningsområden inkluderar bioteknik, blandning av vätskor, kemisk och medicinsk forskning, kemikaliehantering, laboratoriearbete och analys, läkemedel, produkthantering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN 388:2100A, EN ISO 374-1:2016 Typ A - ACJKL, EN ISO 374-5:2016 VIRUS |
| Färg | Svart |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | Neopren polymer |
| Produkttyp | Isolator, RABS handskar |
| Storlek | 10 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Tjocklek (engelska) | 20 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.50 mm |
| Visa mer |