Läs mer
Ansell AlphaTec™ 55-301 Neopren Isolator Handskar
Produktkod. 31980752 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9
10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
31980752 9
16855240 9
16865240 10
31980747 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31980752 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 55301090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20565.15 SEK
    16114.56 SEK / 10 par
    Save 4450.59 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 27-04-2027
Neopren RABS/isolatorhandskar ger kemisk beständighet mot de flesta syror, alkoholer, oljor, smörjmedel och kolväten, vilket ger fysiskt skydd mot skavsår och skärsår eller punkteringar.
  • Skydd för medelstarka kemiska miljöer
  • Kemikaliebeständig mot de flesta syror, alkoholer, oljor, smörjmedel och kolväten
  • Medeltjocklek (20 mil/0,51 mm) ökar fingerfärdigheten och förbättrar förmågan att manipulera föremål
  • Ofodrad för effektiv rengöring
  • Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
  • Användningsområden inkluderar bioteknik, blandning av vätskor, kemisk och medicinsk forskning, kemikaliehantering, laboratoriearbete och analys, läkemedel, produkthantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN 388:2100A, EN ISO 374-1:2016 Typ A - ACJKL, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Färg Svart
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Neopren polymer
Produkttyp Isolator, RABS handskar
Storlek 9
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 20 mil
Tjocklek (metrisk) 0.50 mm
Handske manschettstil Pärlstav
Greppdesign Jämna
Modell 55301090
Portstorlek (engelska) 16,9 cm
Portstorlek (metrisk) 17.8 cm
Serie AlphaTec™
Längd (engelska) 28 tum
Längd (metrisk) 71 cm