Beskrivning
- Medeltjocklek (20 mil/0,51 mm) ökar fingerfärdigheten, vilket förbättrar förmågan att manipulera föremål
- Ofodrad för effektiv rengöring
- Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A |
| Färg | Svart |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Yes |
| Material | Neopren polymer |
| Produkttyp | Isolatorhandskar |
| Storlek | 10 |
| Tjocklek (engelska) | 20 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.51 mm |
| Handske manschettstil | Pärlstav |
| Visa mer |