Läs mer
Ansell™ Alphatec™ 55-305 Series Neopren Immersion Handskar
Produktkod. p-7113226 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
9
10
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15682934
Brand: Ansell™ 55305100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger effektivt skydd för medelstarka kemiska miljöer. Ansell Alphatec™ 55-305 Series Neopren Immersion Handskar ger kemikalieresistens mot de flesta syror, alkoholer, oljor, smörjmedel och kolväten.
  • Kemikalie- och vätskeskyddshandskar
  • Starkt fysiskt skydd mot skavsår och bra skydd mot skärsår
  • Medeltjocklek ökar fingerfärdigheten, vilket förbättrar förmågan att manipulera föremål
  • Resistent mot typ I allergier
  • Ofodrad för effektiv rengöring
Applikationer :
  • Bioteknik
  • Blandning av vätskor
  • Kemisk och medicinsk forskning
  • Kemikaliehantering
  • Kemisk industri
  • Kemikalier blandning/hantering/överföring/hällning/blandning
  • Läkemedelsprodukter
  • Produkthantering - kemisk/biologisk
  • Produktskyddsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420:2003, A1:2009 och EN 388:2003, EN 374:2004
Användningsområden Laboratory
Färg Svart
Exteriör finish Jämna
Latexfri Yes
Material Neopren
Produkttyp Kemikalie- och vätskeskyddshandskar
Storlek 10
Tjocklek (metrisk) 0.51 mm
Handske manschettstil Gatlopp
Förpackningstyp 10 par i svarta förseglade påsar per avsändarkartong
Portstorlek (metrisk) 250 mm
Motståndskraftig mot Typ I allergier
Serie 55-305
Längd (metrisk) 813 mm