Läs mer
Ansell AlphaTec™ 55-306 Neopren Isolator Handskar
Produktkod. 16885240 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
10
Produktkod. Storlek
16885240 10
1 options
N/A
Produktkod. 16885240 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 55306100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
N/A
Neopren Isolator-handskar är designade för att skydda mot aggressiva kemikalier i tunga miljöer.
  • SV ISO 374-kompatibel kemikalieresistens.
  • Tung tjocklek för förbättrad fingerfärdighet och enklare hantering.
  • Ofodrad ger färre föroreningsrisker och effektivare rengöring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ASTM F739 Nej
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A
Klorerad Nej
Färg Svart
Finger Thickness (English) 0.76 mm
Fingertjocklek (metrisk) 30 mil
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Neopren polymer
Palm Thickness (English) 0.76 mm
Handflatans tjocklek (metrisk) 30 mil
Produkttyp Isolatorhandskar
Storlek 10
Temperatur (engelska) Max. 122 °F
Temperatur (metrisk) Max 50 °C
Tjocklek (engelska) 30 mil
Tjocklek (metrisk) 0.76 mm
Handske manschettstil Pärlstav
Modell 55-306
Portstorlek (engelska) 10 tum
Portstorlek (metrisk) 25.4 cm
Serie ALPHATEC™ 55-306
Temperatur (engelska) Min -22 °F
Temperatur (metrisk) Min. 50 °C
Längd (engelska) 32 tum
Längd (metrisk) 81.3 cm
Show More Show Less
N/A