Läs mer
Ansell AlphaTec™ 55-308 Neopren Isolator Handskar
Handla allt Ansell Produkter
:
Storlek 10
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE0493, EN 420:2003, A1:2009, Cat III, EN ISO 374-5:2014, EN 388:2100A |
| Färg | Svart |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Yes |
| Material | Neopren polymer |
| Produkttyp | Isolatorhandskar |
| Storlek | 10 |
| Tjocklek (engelska) | 30 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.76 mm |
| Handske manschettstil | Pärlstav |
| Visa mer |