Läs mer
Ansell AlphaTec™ 56-100 PVC Förkläden
Produktkod. 17889433 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Mått (L x B):
44 x 33 tum
Produktkod. Mått (L x B)
17889433 44 x 33 tum
1 options
Produktkod. 17889433 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 950101
Beräknad leverans: 08-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kemiskt stänkskyddsförkläde med motståndskraft mot oljor, fett, punkteringar och nötning.
  • Specialiserat skydd: De AlphaTec™ 56-100 blå PVC-förkläde är designad med flexibelt 18 mil stansat PVC-tyg, som kombinerar kemiskt stänkskydd med motståndskraft mot oljor, fett, punkteringar och nötning
  • Optimerad passform: Detta AlphaTec™ säkerhetsförklädet har också förseglade genomföringar med 48-tums knytband, vilket gör det möjligt för bärare att hitta den bästa och mest bekväma passformen för dem, utan att riskera att gå sönder
  • Förbättrad hållbarhet: Detta skyddande förklädes vinylkonstruktion gör det också mycket hållbart och erbjuder robust personligt skydd under längre perioder
  • 18 mil stansat PVC-tyg: Skydd mot syror, baser, punkteringar och nötning
  • Förseglade genomföringar med justerbara 48 tum band: Enkel justering utan att rivas ut
  • Vinylkonstruktion: För flexibelt men ändå hållbart personligt skydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Förkläde
Storlek Universell
Material Polypropen, PVC
Färg Aqua Grön
Disponibel Återanvändbar
Förslutningstyp Integrerade band
Sterilitet Icke-steril
Konstruktion Vinylkonstruktion I Förseglade genomföringar med justerbara 48-tums band
Avsluta Jämna
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)
Motstånd Syror, baser, punkteringar och nötning
Tjocklek 18 mil
För användning med (applikation) Packning av filéer och malet kött, konservering, tappning, lagring och transport, underhåll och reparation av utrustning, växtdesinfektion och sanering, överföring av vätskor
Certifikat och efterlevnad Kategori III, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013
Mått (L x B) 44 x 33 tum
Längd (engelska) 44 tum.
Längd (metrisk) 44 tum
Bredd (engelska) 33 tum
nr per ärende 12/Cs
Stil 56-100