Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 58-270 Series Nitril Immersion Handskar
Produktkod. p-8004829 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11791683 10 12 par
12640952 6 12 par
11701693 11 12 par
11761683 7 12 par
11771683 8 12 par
11781683 9 12 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11791683 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 58270100
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med utmärkt grepp och skicklighet för lätta till medelstora kemiska tillämpningar.
  • Tunt, dubbelväggigt nitrilskal med 15-gauge sömlöst nylonfoder
  • Lätt och bekväm
  • Behåller minimal värme, vilket minskar svett
  • Vätsketät
  • Säkerhetsmanschettens form förhindrar att den fastnar och klåda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Manschettmaterial Nitril
Användningsområden Industriell
Färg Grå
Latexfri Ja
Material Nitril
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 10
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Nylon
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 58-270