Beskrivning
- Nitrilpolymer för utmärkt mekaniskt skydd samt motståndskraft mot oljor, fetter, fetter och kolväten
- AlphaTec 58-008 har typ A kemiskt skydd enligt nya ENISO 374:2016
- Tablettgrepp för förbättrat grepp i torra och våta förhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Livsmedelskontakt |
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Klart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Skyddshandskar |
| Storlek | 8 |
| Visa mer |