Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 58-128
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15856942 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 15856942
Brand: Ansell™ 58128090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättrad fingerfärdighet med lätt kemiskt skydd och ANSELL GREPP Technology™
  • Med sin unika‘ Tunn Nitril-teknik’ formulering, den nya AlphaTec™ 58-128 handske ger en ny dimension till prestanda med optimal flexibilitet - vilket gör att handen kan röra sig naturligt utan förträngningar.
  • Den tunna nitrilbarriären ger överlägset handskydd mot irriterande kontaktvätskor och Ansell Grepp Technology™ ger mer exakt hantering av små oljiga eller våta delar.
  • Designen kombinerar en flexibel öppen vävd stickad liner och stretchig nitrilbeläggning för bättre fingerfärdighet, taktilitet och komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 2
Material på baksidan Nitril
Certifikat och efterlevnad SV ISO 374-1:2016/Typ A/JKOPST, SV ISO 374-5:2016/Virus, EN388:2016/X121A
Klorerad Nej
Klassificering Kategori III
Belagt område Bindning
Manschettmaterial Nitril
Klipp stil Index
Beskrivning Förbättrad fingerfärdighet med lätt kemiskt skydd och ANSELL GREPP Technology™
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Grå, Klart
Betyg för skärmotstånd 1.5
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Sandlapp
Fingertjocklek (engelska) 0.024 in.
Fingertjocklek (metrisk) 0.6 mm
Kvalitet Industriell kvalitet
Hand Specifik
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 0.022 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.58 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Kemikalie- och vätskeskyddshandskar
Storlek 9
Sterilitet Icke-steril
Stil 58-128
Tjocklek (engelska) 0.024 in.
Tjocklek (metrisk) 0.175 mm
EN 421 Nej
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
Finger stil Helfinger
För användning med (applikation) Kemiskt och vätskeskydd
Färg på handskemanschett grön
Handske manschettstil Rak
Greppdesign Ansell Grip Technology
Liner material Nylon
Foder Bindning
Modell 58-128
Förpackningstyp Polybag/kartong
Kvantitet 12 par/påse, 144 par/kartong
Motståndskraftig mot JKOPST
Serie AlphaTec™ serie
Mått (L x B) 320 x 122 mm
Längd (engelska) 320 mm
Bredd (metrisk) 122 mm
Vikt (metrisk) 28 g