Description
- AnsellGrip Teknik för förbättrat grepp i våta och oljiga förhållanden.
- Designad för att skydda vid temperaturer från -40 till +250 °C/482 °F.
- Akrylfoder håller händerna varma i kalla förhållanden och skyddas vid kontaktvärmeapplikationer.
- Kemikaliebarriär av nitril ger skydd mot ett brett spektrum av kemikalier.
Specifications
Specifications
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI ABR 5, ANSI Cut A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN 374:2003, EN 388:2003, EN407:2020 , EN 511:2006, Food Contact |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Green |
| Latexfri | Yes |
| Material | Acrylic, Nitrile |
| Produkttyp | Kemikalieresistenta handskar |
| Storlek | 8 |
| Handske manschettstil | Gatlopp |
| Greppdesign | Ansell Greppteknologi |
| Show More |