Läs mer
Ansell AlphaTec™ 58-201 Gröna Nitrilhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
9
10
Beskrivning
- AnsellGrip Teknik för förbättrat grepp i våta och oljiga förhållanden.
- Designad för att skydda vid temperaturer från -40 till +250 °C/482 °F.
- Akrylfoder håller händerna varma i kalla förhållanden och skyddas vid kontaktvärmeapplikationer.
- Kemikaliebarriär av nitril ger skydd mot ett brett spektrum av kemikalier.
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certifikat och efterlevnad | ANSI ABR 5, ANSI Skär A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN 374:2003, EN 388:2003, EN407:2020 , EN 511:2006, Matkontakt |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Klart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Akryl, Nitril |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Storlek | 9 |
| Handske manschettstil | Gatlopp |
| Greppdesign | Ansell Grip™ Teknologi |
| Visa mer |