Läs mer
Ansell AlphaTec™ 58-201 Gröna Nitrilhandskar
Produktkod. p-7229015 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
8
9
10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17903072 8
17913072 9
17923072 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17903072 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 58201080
Med hjälp av en unik formulering är AlphaTec 58-201 en verkligt mångsidig skyddslösning som kan appliceras på ett brett spektrum av applikationer och miljöer.
  • AnsellGrip Teknik för förbättrat grepp i våta och oljiga förhållanden.
  • Designad för att skydda vid temperaturer från -40 till +250 °C/482 °F.
  • Akrylfoder håller händerna varma i kalla förhållanden och skyddas vid kontaktvärmeapplikationer.
  • Kemikaliebarriär av nitril ger skydd mot ett brett spektrum av kemikalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certifikat och efterlevnad ANSI ABR 5, ANSI Cut A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN 374:2003, EN 388:2003, EN407:2020 , EN 511:2006, Food Contact
Användningsområden Industriell
Färg Green
Latexfri Yes
Material Acrylic, Nitrile
Produkttyp Kemikalieresistenta handskar
Storlek 8
Handske manschettstil Gatlopp
Greppdesign Ansell Greppteknologi
Liner material Acrylic
Längd (metrisk) 330 mm