Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 57-435 Series Nitril Immersion Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Kemikalie- och vätskeskyddshandskar
- Drag Ansell Grepp Technology™ för optimal kontroll vid hantering av oljiga eller våta föremål
- Mindre kraft krävs på hala föremål, vilket minskar hand- och armtrötthet
- Erbjuder förbättrad flexibilitet och fingerfärdighet tack vare bomullsflockat fodrat nitrilskal och ombonad skräddarsydd andra hud som stramar åt passformen över handflatan
- Har 6-mil skal effektivt mot kolvätederivat, alkoholbaser, många lösningsmedel och estrar
- Erbjuder överlägset skydd mot fastnar, punktering och nötning för långvarigt slitage
- Vikbar rännmanschett hjälper till att förhindra dropp på underarmen, medan en extra lång manschett förlänger skyddet till den övre underarmen
Applikationer :
- Kemikaliehantering
- Petrokemi
- Gummi och gummitillsatser
- Hantering av vätskebelagda metalldelar
- Underhåll av industriverktyg
- Hantering av spilloljor
- Avlopps- och vattenrening
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Material på baksidan | Nitril |
| Klorerad | Nej |
| Manschettmaterial | Nitril |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Grå |
| Fingertjocklek (engelska) | 0.0278 in. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.72 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Visa mer |