Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 57-435 Series Nitril Immersion Handskar
Produktkod. p-7113227 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 15599441
Brand: Ansell™ 58435070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger säker greppprestanda med ökad flexibilitet. Ansell Alphatec™ 58-435 Series Nitril Immersion Handskar har optimal kontroll vid hantering av oljiga eller våta föremål.
  • Kemikalie- och vätskeskyddshandskar
  • Drag Ansell Grepp Technology™ för optimal kontroll vid hantering av oljiga eller våta föremål
  • Mindre kraft krävs på hala föremål, vilket minskar hand- och armtrötthet
  • Erbjuder förbättrad flexibilitet och fingerfärdighet tack vare bomullsflockat fodrat nitrilskal och ombonad skräddarsydd andra hud som stramar åt passformen över handflatan
  • Har 6-mil skal effektivt mot kolvätederivat, alkoholbaser, många lösningsmedel och estrar
  • Erbjuder överlägset skydd mot fastnar, punktering och nötning för långvarigt slitage
  • Vikbar rännmanschett hjälper till att förhindra dropp på underarmen, medan en extra lång manschett förlänger skyddet till den övre underarmen
Applikationer :
  • Kemikaliehantering
  • Petrokemi
  • Gummi och gummitillsatser
  • Hantering av vätskebelagda metalldelar
  • Underhåll av industriverktyg
  • Hantering av spilloljor
  • Avlopps- och vattenrening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 374, EN 388:2003 4001
Användningsområden Industrial
Färg Klart, Grå
Latexfri Yes
Material Nitril
Produkttyp Kemikalie- och vätskeskyddshandskar
Storlek 7
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Bomullsflockning
Förpackningstyp 12 par/polypåse, 6 polypåsar/kartong, 72 par/kartong
Serie 58-435
Längd (metrisk) 380 mm