Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 58-530B Series Nitril Immersion Handskar
Produktkod. 12465000 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
6 par
Produktkod. 12465000
Brand: Ansell™ 58530B090
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör det möjligt för användare att hantera våta eller oljiga föremål med mindre greppkraft och mer kontroll. Den patenterade Ansell Grip TechnologyTM säkerställer att beläggningspolymeren inte penetrerar fodret under tillverkningen, vilket avsevärt minskar sannolikheten för kemiskt läckage på huden.
  • Vätske- och kemikalieskyddshandskar
  • Inkorporerar revolutionerande Ansell Grepp Technology™ för att göra det möjligt för användare att hantera våta eller oljiga föremål med mindre greppkraft och mer kontroll
  • Unik kombination av vätsketät kemikaliebeständighet och grepp, tillsammans med flexibilitet och fingerfärdighet, gör det logiska valet när du arbetar med kemikalier
  • Pålitligt kemikalieskydd för ökad användarsäkerhet
  • Patenterad Ansell Grepp Technology™ säkerställer att beläggningspolymeren inte penetrerar fodret under tillverkningen
  • Beläggningen är därför konsekvent och sund, vilket avsevärt minskar sannolikheten för kemiskt läckage på huden
  • AlphaTec™ modeller med vitt nylonfoder rekommenderas för inomhusapplikationer, medan med svart akrylfoder rekommenderas för utomhusapplikationer
Applikationer :
  • Applicera sealers, bättring
  • Kroppsmålning inklusive ytbesiktning
  • Byte av verktyg och stansar
  • Hantering av applicerings- och rengöringsverktyg
  • Lastning och lossning av processutrustning
  • Metallbearbetning och monteringsverksamhet
  • Öppning av ugnar dränerar pumpar ventiler eller ledningar och kex BTX behandla
  • Målning
  • Måla eller rengöra verktyg eller robotar
  • Överföra vätskor och fasta ämnen mellan kärl och tankar och processutrustning
  • Lagerhållning av råvaror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA 21 CFR 177-2600
Användningsområden Industrial
Färg Svart, Rött
Latexfri Yes
Material Nitril
Produkttyp Chemical-resistant Gloves
Storlek 9
Tjocklek (engelska) 13 mil
För användning med (applikation) Kemiska anläggningar och transporter, kemisk bearbetning, oljeraffinering och petrokemikalier, rengöring och avfettning, exponering för kemikalier, lösningsmedel, farliga vätskor, PVC-cement eller stående vatten, vaktmästeri och underhållsarbete
Handske manschettstil Gatlopp
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm