Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 58-530B Series Nitril Immersion Handskar
Produktkod. 12649731 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
6 par
Produktkod. 12649731
Brand: Ansell™ 58530B100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör det möjligt för användare att hantera våta eller oljiga föremål med mindre greppkraft och mer kontroll. Den patenterade Ansell Grip TechnologyTM säkerställer att beläggningspolymeren inte penetrerar fodret under tillverkningen, vilket avsevärt minskar sannolikheten för kemiskt läckage på huden.
  • Nitrilpolymerbeläggning minskar kemiskt läckage på huden
  • För inomhusapplikationer
  • Nylon liner
  • Handske manschett
  • Havsgrönt skal, antracitgrå dipfärg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Manschettmaterial Nitril
Användningsområden Industrial
Färg Klart, Grå
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 0.045 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 1.15 mm
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 10
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Akryl
Foder Svart akryl
Kvantitet 6 par
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 58-530B