Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 58-530W Series Nitril Immersion Handskar
Produktkod. 12619741 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
6 par
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
12619741 7 6 par
12699731 10 6 par
12609741 11 6 par
12629741 8 6 par
12639741 9 6 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 12619741 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 58530W070
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Rekommenderas för inomhusapplikationer. Gör det möjligt för användare att hantera våta eller oljiga föremål med mindre greppkraft och mer kontroll. Den patenterade Ansell Grip TechnologyTM säkerställer att beläggningspolymeren inte penetrerar fodret under tillverkningen för att förhindra sannolikheten för kemiskt läckage på huden.
  • Nitrilpolymerbeläggning minskar kemiskt läckage på huden
  • För inomhusapplikationer
  • Nylon liner
  • Handske manschett
  • Havsgrönt skal, antracitgrå dipfärg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Manschettmaterial Nitril
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Grön
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 0,037 tum
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.95 mm
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 7
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Nylon
Foder Vit Nylon
Kvantitet 6 par
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 58-530W