Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 58-530W Series Nitril Immersion Handskar
Produktkod. 12629741 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
6 par
Produktkod. 12629741
Brand: Ansell™ 58530W080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för inomhusapplikationer. Gör det möjligt för användare att hantera våta eller oljiga föremål med mindre greppkraft och mer kontroll. Den patenterade Ansell Grip TechnologyTM säkerställer att beläggningspolymeren inte penetrerar fodret under tillverkningen för att förhindra sannolikheten för kemiskt läckage på huden.
  • Nitrilpolymerbeläggning minskar kemiskt läckage på huden
  • För inomhusapplikationer
  • Nylon liner
  • Handske manschett
  • Havsgrönt skal, antracitgrå dipfärg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Manschettmaterial Nitril
Användningsområden Industrial
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Green
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 0.037 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.95 mm
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 8
Handske manschettstil Gatlopp
Liner material Nylon
Foder Vit Nylon
Kvantitet 6 par
Motståndskraftig mot Kemisk beständighet
Serie 58-530W