Läs mer
Ansell AlphaTec™ 58-535B Series Nitril Immersion Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
6 par
Beskrivning
Ger fingerfärdighet med motståndskraft mot skärsår, punkteringar och skavsår samt petrokemikalier, oljor, fetter, bekämpningsmedel och andra jordbrukskemikalier
- Kemikaliebeständiga
- Material helbelagda nitrilhandskar
- Tjocklek: 11 mil
- Präglad greppyta för överlägset våt- och oljegrepp
- Röd med svart beläggning
- Bekväm design minskar trötthet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA 21 CFR 177-2600 |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Klart, Grå |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitrile |
| Palmtjocklek (engelska) | 0.045 in. |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 1.15 mm |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Storlek | 11 |
| Tjocklek (engelska) | 0.045 in. |
| Visa mer |