Beskrivning
- Nitrilbarriär ger avancerat kemikalieskydd mot många ofta använda kemikalier
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology ger ISO C skärskydd
- ANSELL GRIP™ Teknik för hantering av våta eller oljiga delar ger förbättrad fingerfärdighet, grepp och komfort
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Nitril |
| Certifikat och efterlevnad | EN388:2016; EN_ISO_374-5:2016:]; EN_ISO_374-1:2016; EC 1935/2004; EC2023/2006; tyska Rec. Food Comm; EN1149 |
| Klassificering | Kategori III |
| Belagt område | 1:a skiktet helbelagt, 2:a skiktet palmbelagt |
| Manschettmaterial | Nitril |
| Beskrivning | Avancerat kemiskt skydd tillsammans med en hög nivå av skärskydd. |
| Användningsområden | Industriell |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Klart |
| Betyg för skärmotstånd | Nivå C |
| Visa mer |
Uppgifter om kemikalieresistens som tillhandahålls har bedömts under laboratorieförhållanden från prover tagna endast från handflatan och avser endast den testade kemikalien. Det kan vara annorlunda om det används i en blandning.För handskar som är lika med eller längre än 400 mm baseras kemikaliebeständighetsdata från prover som tagits, 80 mm från änden av manschetten. Kemikaliebeständighetsdata återspeglar eventuellt inte den faktiska skyddstiden på arbetsplatsen och skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier. Det rekommenderas att kontrollera att handskarna är lämpliga för avsedd användning eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typprovningen beroende på temperatur, nötning och nedbrytning. När de används kan skyddshandskar ge mindre motstånd mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i fysikaliska egenskaper. Rörelser, fastnar, gnidningar, nedbrytning orsakad av kemisk kontakt etc. kan minska den faktiska användningstiden avsevärt. För frätande kemikalier kan nedbrytning vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid val av kemikalieresistenta handskar.1. Innan användning, inspektera handskarna för eventuella defekter eller brister såsom hål, nålhål och revor. Om handskarna slits sönder eller punkteras under användning, kassera dem omedelbart. Om du är osäker, använd inte handskarna, skaffa ett nytt par.2. Vänd inte om handskarna3. Det är viktigt att hålla alla kemikalier från kontakt med huden, även om de anses vara ofarliga.4. Undvik att bära handskar som är smutsiga på insidan - de kan irritera huden, orsaka dermatit eller ännu värre.5. Kontaminerade handskar ska rengöras eller tvättas innan de tas bort.6. Se till att kemikalierna inte kan komma in via manschetten.7. Handskar som har en rivnivå på 1 eller högre (enligt EN 388) ska inte användas som skydd mot tandade blad eller när det finns risk för att trassla in sig i rörliga maskindelar.8. Handskarna får inte komma i kontakt med öppen låga.9. Handskar ska inte användas för skydd mot joniserande strålning eller för användning i inneslutningar.10. Alla handskar som är lämpliga för kontakt med livsmedel får inte användas mot alla livsmedel. Vissa handskar kan visa överdriven migration mot vissa typer av livsmedel. För att veta vilka restriktioner som gäller och för vilka specifika livsmedel handskarna kan användas, vänligen inhämta råd från Ansell eller konsultera Ansell Livsmedelsöverensstämmelsedeklaration. 11. Om handskar används i explosiva miljöer, se till att de uppfyller EN 16350-kraven. Personer som bär dessa handskar bör jordas ordentligt, t.ex. genom att bära lämpliga skor& kläder. Varning: handskarna får inte packas upp, öppnas, justeras eller tas bort i brandfarlig eller explosiv atmosfär. Handskarnas elektrostatiska egenskaper kan påverkas negativt av åldrande, slitage, kontaminering och skador och kanske inte är tillräckliga för syreberikad brandfarlig atmosfär där ytterligare bedömningar är nödvändiga