Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 58-735
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15823417 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Vissa handskar kan innehålla ingredienser som är kända för att vara en möjlig orsak till allergier hos sensibiliserade personer, som kan utveckla irriterande och/eller allergiska kontaktreaktioner. Om allergiska reaktioner skulle uppstå, kontakta omedelbart läkare. För mer information, vänligen kontakta Ansell .
Produktkod. 15823417
Brand: Ansell™ 58735080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vissa handskar kan innehålla ingredienser som är kända för att vara en möjlig orsak till allergier hos sensibiliserade personer, som kan utveckla irriterande och/eller allergiska kontaktreaktioner. Om allergiska reaktioner skulle uppstå, kontakta omedelbart läkare. För mer information, vänligen kontakta Ansell .
Välj inte mellan kemiskt eller skärskydd, ha båda!
  • Nitrilbarriär ger avancerat kemikalieskydd mot många ofta använda kemikalier
  • INTERCEPT™ Cut Resistance Technology ger ISO C skärskydd
  • ANSELL GRIP™ Teknik för hantering av våta eller oljiga delar ger förbättrad fingerfärdighet, grepp och komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Nitril
Certifikat och efterlevnad EN388:2016; EN_ISO_374-5:2016:]; EN_ISO_374-1:2016; EC 1935/2004; EC2023/2006; tyska Rec. Food Comm; EN1149
Klassificering Kategori III
Belagt område 1:a skiktet helbelagt, 2:a skiktet palmbelagt
Manschettmaterial Nitril
Beskrivning Avancerat kemiskt skydd tillsammans med en hög nivå av skärskydd.
Användningsområden Industrial
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Klart
Betyg för skärmotstånd ISO Klippnivå C
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Nitril
Kvalitet Industriell
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Laboratorieanvändning
Latexfri Ja
Material Nitril
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Chem Cut Nitrilhandske
Storlek 8
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0,039 tum.
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Finger stil ANSELL GRIP™ Teknologi
För användning med (applikation) Kemiskt och vätskeskydd
För användning med (utrustning) Kemiskt och vätskeskydd
Färg på handskemanschett Grön
Handske manschettstil Gatlopp
Fållfärg Grön
Liner material FLYTTA garn
Foder Hi-Viz INTERCEPTER Liner
Modell 58-735
Förpackningstyp Masterpolybag 6 par
Typ av palm Palm doppad, Ansell GRIP-teknik
Portstorlek (engelska) 5,63 tum.
Portstorlek (metrisk) 143 mm
Motståndskraftig mot AJKLMNOPT
Serie AlphaTec 58-serien
Tear Rating 3
Mått (L x B) 350 x 102 mm
Längd (engelska) 13,78 tum
Längd (metrisk) 350 mm
Bredd (engelska) 5,62 tum.
Bredd (metrisk) 143 mm
Vikt (engelska) 2,89 oz.
Vikt (metrisk) 82 g
Visa mer Visa mindre
Uppgifter om kemikalieresistens som tillhandahålls har bedömts under laboratorieförhållanden från prover tagna endast från handflatan och avser endast den testade kemikalien. Det kan vara annorlunda om det används i en blandning.För handskar som är lika med eller längre än 400 mm baseras kemikaliebeständighetsdata från prover som tagits, 80 mm från änden av manschetten. Kemikaliebeständighetsdata återspeglar eventuellt inte den faktiska skyddstiden på arbetsplatsen och skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier. Det rekommenderas att kontrollera att handskarna är lämpliga för avsedd användning eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typprovningen beroende på temperatur, nötning och nedbrytning. När de används kan skyddshandskar ge mindre motstånd mot den farliga kemikalien på grund av förändringar i fysikaliska egenskaper. Rörelser, fastnar, gnidningar, nedbrytning orsakad av kemisk kontakt etc. kan minska den faktiska användningstiden avsevärt. För frätande kemikalier kan nedbrytning vara den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid val av kemikalieresistenta handskar.1. Innan användning, inspektera handskarna för eventuella defekter eller brister såsom hål, nålhål och revor. Om handskarna slits sönder eller punkteras under användning, kassera dem omedelbart. Om du är osäker, använd inte handskarna, skaffa ett nytt par.2. Vänd inte om handskarna3. Det är viktigt att hålla alla kemikalier från kontakt med huden, även om de anses vara ofarliga.4. Undvik att bära handskar som är smutsiga på insidan - de kan irritera huden, orsaka dermatit eller ännu värre.5. Kontaminerade handskar ska rengöras eller tvättas innan de tas bort.6. Se till att kemikalierna inte kan komma in via manschetten.7. Handskar som har en rivnivå på 1 eller högre (enligt EN 388) ska inte användas som skydd mot tandade blad eller när det finns risk för att trassla in sig i rörliga maskindelar.8. Handskarna får inte komma i kontakt med öppen låga.9. Handskar ska inte användas för skydd mot joniserande strålning eller för användning i inneslutningar.10. Alla handskar som är lämpliga för kontakt med livsmedel får inte användas mot alla livsmedel. Vissa handskar kan visa överdriven migration mot vissa typer av livsmedel. För att veta vilka restriktioner som gäller och för vilka specifika livsmedel handskarna kan användas, vänligen inhämta råd från Ansell eller konsultera Ansell Livsmedelsöverensstämmelsedeklaration. 11. Om handskar används i explosiva miljöer, se till att de uppfyller EN 16350-kraven. Personer som bär dessa handskar bör jordas ordentligt, t.ex. genom att bära lämpliga skor& kläder. Varning: handskarna får inte packas upp, öppnas, justeras eller tas bort i brandfarlig eller explosiv atmosfär. Handskarnas elektrostatiska egenskaper kan påverkas negativt av åldrande, slitage, kontaminering och skador och kanske inte är tillräckliga för syreberikad brandfarlig atmosfär där ytterligare bedömningar är nödvändiga