Läs mer
Ansell AlphaTec™ 58201
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
11
Beskrivning
- Mångsidig kemikalieskyddshandske i nitril med brett driftstemperaturområde - upp till 250 C (°482 F) °och ner till -40 C (-°40 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ANSI ABR 5, ANSI Skär A2, CE 0493, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN407:2020 , EN 511:2006, Kontakt med livsmedel |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Klart |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
| Storlek | 11 |
| EN388 Standard | EN388:2016 3232B |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| Visa mer |