Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304 Isolator Box-handskar
Produktkod. 15516224 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9.5
11
Portstorlek (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Portstorlek (metrisk) unitSize
15516224 9.5 250 mm 1 par
15566214 11 203 mm 1 par
31980761 11 203 mm -
31980746 9.5 203 mm -
15576214 9.5 203 mm 1 par
31980741 11 250 mm -
15506224 11 250 mm 1 par
31980758 9.5 250 mm -
15546224 11 300 mm 1 par
31980757 11 300 mm -
31980721 9.5 300 mm -
15556224 9.5 300 mm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15516224 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 85302095
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Designad för hög motståndskraft mot koncentrerade syror och baser. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves är idealiska för ökad komfort och skydd i kritiska områden.
Medelvikt klorsulfonerad polyeten (CSPE) syntetiskt gummi (CSM ) isolatorboxhandskar för ökad komfort och skydd i kritiska miljöer.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Idealiska applikationer: läkemedel
  • Mjukt, flexibelt material designat för enkel användning
  • Motstår åldrande från exponering för syre, UV-strålar och ozon
  • Tål temperaturer upp till 120 °C
  • Vit färg för enkel upptäckt av kontaminering
  • Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material CSM
Produkttyp Isolator, RABS handskar
Storlek 9.5
Temperatur (metrisk) Max 120 °C
Tjocklek (engelska) 0,016 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
För användning med (applikation) Läkemedelsprodukter
Greppdesign Jämna
Förpackningstyp procedur
Portstorlek (metrisk) 250 mm
Motståndskraftig mot Koncentrerade syror och baser
Serie 85-302
Längd (metrisk) 800 mm