Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304 Isolator Box-handskar
Produktkod. 15556224 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9.5
11
Portstorlek (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Portstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
15556224 9.5 300 mm 1 par
15566214 11 203 mm 1 par
31980761 11 203 mm -
31980746 9.5 203 mm -
15576214 9.5 203 mm 1 par
31980741 11 250 mm -
15506224 11 250 mm 1 par
31980758 9.5 250 mm -
15516224 9.5 250 mm 1 par
15546224 11 300 mm 1 par
31980757 11 300 mm -
31980721 9.5 300 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15556224 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 85304095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10342.40 SEK
    6636.49 SEK / 1 par
    Save 3705.91 SEK
    35% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Add to basket
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Designad för hög motståndskraft mot koncentrerade syror och baser. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves är idealiska för ökad komfort och skydd i kritiska områden.
Medelvikt klorsulfonerad polyeten (CSPE) syntetiskt gummi (CSM ) isolatorboxhandskar för ökad komfort och skydd i kritiska miljöer.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Idealiska applikationer: läkemedel
  • Mjukt, flexibelt material designat för enkel användning
  • Motstår åldrande från exponering för syre, UV-strålar och ozon
  • Tål temperaturer upp till 120 °C
  • Vit färg för enkel upptäckt av kontaminering
  • Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Vitt
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material CSM
Produkttyp Isolator, RABS handskar
Storlek 9.5
Temperatur (metrisk) Max 120 °C
Tjocklek (engelska) 0,016 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
För användning med (applikation) Läkemedelsprodukter
Greppdesign Jämna
Förpackningstyp procedur
Portstorlek (metrisk) 300 mm
Motståndskraftig mot Koncentrerade syror och baser
Serie 85-304
Längd (metrisk) 800 mm