Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304 Isolator Box-handskar
Produktkod. 31980761 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9.5
11
Portstorlek (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Portstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
31980761 11 203 mm -
15566214 11 203 mm 1 par
31980746 9.5 203 mm -
15576214 9.5 203 mm 1 par
31980741 11 250 mm -
15506224 11 250 mm 1 par
31980758 9.5 250 mm -
15516224 9.5 250 mm 1 par
15546224 11 300 mm 1 par
31980757 11 300 mm -
31980721 9.5 300 mm -
15556224 9.5 300 mm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 31980761 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 85300110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80796.30 SEK
    63310.91 SEK / 10 par
    Save 17485.39 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-03-2027
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Designad för hög motståndskraft mot koncentrerade syror och baser. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves är idealiska för ökad komfort och skydd i kritiska områden.
Medelvikt klorsulfonerad polyeten (CSPE) syntetiskt gummi (CSM ) isolatorboxhandskar för ökad komfort och skydd i kritiska miljöer.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Idealiska applikationer: läkemedel
  • Mjukt, flexibelt material designat för enkel användning
  • Motstår åldrande från exponering för syre, UV-strålar och ozon
  • Tål temperaturer upp till 120 °C
  • Vit färg för enkel upptäckt av kontaminering
  • Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Vitt
Hand Ambidextrous
Latexfri Ja
Material CSM
Produkttyp Isolatorhandskar
Storlek 11
Temperatur (metrisk) Max 120 °C
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
För användning med (applikation) Läkemedelsprodukter
Portstorlek (metrisk) 203 mm
Motståndskraftig mot Koncentrerade syror och baser
Serie 85-300
Längd (metrisk) 800 mm