Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 85-300\85-302\85-304 Isolator Box-handskar
Produktkod. p-6970083 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
9.5
11
Portstorlek (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15566214
Brand: Ansell™ 85300110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för hög motståndskraft mot koncentrerade syror och baser. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves är idealiska för ökad komfort och skydd i kritiska områden.
Medelvikt klorsulfonerad polyeten (CSPE) syntetiskt gummi (CSM ) isolatorboxhandskar för ökad komfort och skydd i kritiska miljöer.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Idealiska applikationer: läkemedel
  • Mjukt, flexibelt material designat för enkel användning
  • Motstår åldrande från exponering för syre, UV-strålar och ozon
  • Tål temperaturer upp till 120 °C
  • Vit färg för enkel upptäckt av kontaminering
  • Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg White
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material CSM
Produkttyp Isolator Gloves
Storlek 11
Temperatur (metrisk) Max 120°C
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
För användning med (applikation) Pharmaceuticals
Portstorlek (metrisk) 203 mm
Motståndskraftig mot Concentrated acids and bases
Serie 85-300
Längd (metrisk) 800 mm