Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305 Isolator Box Handskar
Produktkod. 15526224 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9.5
11
Portstorlek (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. Storlek Portstorlek (metrisk) unitSize
15526224 11 250 mm 1 par
15586214 11 203 mm 1 par
15596214 9.5 203 mm 1 par
15536224 9.5 250 mm 1 par
15566224 11 300 mm 1 par
15576224 9.5 300 mm 1 par
6 options
Produktkod. 15526224
Brand: Ansell™ 85303110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Designad för hög motståndskraft mot koncentrerade syror och baser. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box-handskar för ökad komfort och skydd i kritiska områden.
Tungviktsklorsulfonerad polyeten (CSPE) syntetiskt gummi (CSM ) isolatorboxhandskar för ökad komfort och skydd i kritiska miljöer.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Mjukt, flexibelt material designat för enkel användning
  • Motstår åldrande från exponering för syre, UV-strålar och ozon
  • Tål temperaturer upp till 120 °C
  • Vit färg för enkel upptäckt av kontaminering
  • Ökad tjocklek (0,6 mm) för ökad hållbarhet
  • Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
  • Idealiska applikationer: läkemedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Elfenben
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material CSM
Produkttyp Isolator, RABS handskar
Storlek 11
Temperatur (metrisk) Max 120 °C
Tjocklek (engelska) 0.024 in.
Tjocklek (metrisk) 0.6 mm
För användning med (applikation) Läkemedelsprodukter
Greppdesign Jämna
Förpackningstyp procedur
Portstorlek (metrisk) 250 mm
Motståndskraftig mot Koncentrerade syror och baser
Serie 85-303
Längd (metrisk) 800 mm