Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 85-301\85-303\85-305 Isolator Box Handskar
Produktkod. 31980759 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9.5
11
Portstorlek (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Portstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
31980759 11 203 mm -
15586214 11 203 mm 1 par
31980736 9.5 203 mm -
15596214 9.5 203 mm 1 par
15526224 11 250 mm 1 par
31980755 11 250 mm -
31980749 9.5 250 mm -
15536224 9.5 250 mm 1 par
31980729 11 300 mm -
15566224 11 300 mm 1 par
15576224 9.5 300 mm 1 par
31980731 9.5 300 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 31980759 Supplier Ansell™ Supplier No. 85301110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101610.46 SEK
    79620.51 SEK / 10 par
    Save 21989.95 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-03-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Designad för hög motståndskraft mot koncentrerade syror och baser. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box-handskar för ökad komfort och skydd i kritiska områden.
Tungviktsklorsulfonerad polyeten (CSPE) syntetiskt gummi (CSM ) isolatorboxhandskar för ökad komfort och skydd i kritiska miljöer.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4101
  • Mjukt, flexibelt material designat för enkel användning
  • Motstår åldrande från exponering för syre, UV-strålar och ozon
  • Tål temperaturer upp till 120 °C
  • Vit färg för enkel upptäckt av kontaminering
  • Ökad tjocklek (0,6 mm) för ökad hållbarhet
  • Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
  • Idealiska applikationer: läkemedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Elfenben
Hand Ambidextrous
Latexfri Ja
Material CSM
Produkttyp Isolatorhandskar
Storlek 11
Temperatur (metrisk) Max 120 °C
Tjocklek (metrisk) 0.6 mm
För användning med (applikation) Läkemedelsprodukter
Portstorlek (metrisk) 203 mm
Motståndskraftig mot Koncentrerade syror och baser
Serie 85-301
Längd (metrisk) 800 mm