Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator Box Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
9.5
11
Portstorlek (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | EPDM |
| Produkttyp | Isolator, RABS handskar |
| Storlek | 11 |
| Temperatur (metrisk) Max | 130 °C |
| Tjocklek (engelska) | 0,016 tum. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.4 mm |
| För användning med (applikation) | Läkemedel, elektronik |
| Visa mer |