Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator Box Handskar
Produktkod. 15576234 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
9.5
11
Portstorlek (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15576234
Brand: Ansell™ 85504095
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Material av hög kvalitet, i enlighet med FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves är designade för ökad komfort och skydd i kritiska områden.
  • Idealiska applikationer: elektronik, läkemedel
  • Designad för upprepad autoklavsterilisering (upp till 50 gånger), vilket minskar behovet av handskarbyten
  • Bekväm och fingerfärdig med stor taktil känslighet
  • Resistent mot väteperoxidlösningar och vanliga desinfektionskemikalier
  • Motstår åldrande från exponering för syre, UV-strålar och ozon
  • Tål temperaturer upp till 130 °C för upprepad sterilisering
  • Halogenfri: lämplig för bortskaffande genom förbränning
  • Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Svart
    Hand Ambidexter
    Latexfri Ja
    Material EPDM
    Produkttyp Isolator, RABS handskar
    Storlek 9.5
    Temperatur (metrisk) Max 130 °C
    Tjocklek (engelska) 0,016 tum.
    Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
    För användning med (applikation) Läkemedel, elektronik
    Greppdesign Jämna
    Förpackningstyp procedur
    Portstorlek (metrisk) 300 mm
    Motståndskraftig mot Väteperoxidlösningar och vanliga desinficerande kemikalier
    Serie 85-504
    Längd (metrisk) 800 mm