Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 85-500\85-502\85-504 Isolator Box Handskar
Produktkod. 15586224 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9.5
11
Portstorlek (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Portstorlek (metrisk) unitSize
15586224 11 203 mm 1 par
15596224 9.5 203 mm 1 par
15526234 11 250 mm 1 par
15536234 9.5 250 mm 1 par
15566234 11 300 mm 1 par
15576234 9.5 300 mm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15586224 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 85500110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Material av hög kvalitet, i enlighet med FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves är designade för ökad komfort och skydd i kritiska områden.
  • Idealiska applikationer: elektronik, läkemedel
  • Designad för upprepad autoklavsterilisering (upp till 50 gånger), vilket minskar behovet av handskarbyten
  • Bekväm och fingerfärdig med stor taktil känslighet
  • Resistent mot väteperoxidlösningar och vanliga desinfektionskemikalier
  • Motstår åldrande från exponering för syre, UV-strålar och ozon
  • Tål temperaturer upp till 130 °C för upprepad sterilisering
  • Halogenfri: lämplig för bortskaffande genom förbränning
  • Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Färg Svart
    Hand Ambidexter
    Latexfri Ja
    Material EPDM
    Produkttyp Isolator, RABS handskar
    Storlek 11
    Temperatur (metrisk) Max 130 °C
    Tjocklek (engelska) 0,016 tum.
    Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
    För användning med (applikation) Läkemedel, elektronik
    Greppdesign Jämna
    Förpackningstyp procedur
    Portstorlek (metrisk) 203 mm
    Motståndskraftig mot Väteperoxidlösningar och vanliga desinficerande kemikalier
    Serie 85-500
    Längd (metrisk) 800 mm