Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505 Isolator Box Handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
9.5
11
Portstorlek (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
Tungviktshandskar i EPDM (Diene Ethylene Propylene) gummiisolatorbox tillverkade av förstklassigt FDA-godkänt material som minskar antalet nödvändiga handskbyten.
- Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
- Idealiska applikationer: elektronik, läkemedel
- Designad för upprepad autoklavsterilisering (upp till 50 gånger), vilket minskar behovet av handskarbyten
- Bekväm och fingerfärdig med stor taktil känslighet
- Resistent mot väteperoxidlösningar och vanliga desinfektionskemikalier
- Motstår åldrande från exponering för syre, UV-strålar och ozon
- Tål temperaturer upp till 130 °C för upprepad sterilisering
- Halogenfri: lämplig för bortskaffande genom förbränning
- Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Hand | Ambidexter |
| Latexfri | Ja |
| Material | EPDM |
| Produkttyp | Isolator, RABS handskar |
| Storlek | 11 |
| Temperatur (metrisk) Max | 130 °C |
| Tjocklek (engelska) | 0.024 in. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.6 mm |
| För användning med (applikation) | Läkemedel, elektronik |
| Visa mer |