Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505 Isolator Box Handskar
Produktkod. 15586234 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
9.5
11
Portstorlek (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 15586234
Brand: Ansell™ 85505110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Material av hög kvalitet, i enlighet med FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves är idealiska för ökad komfort och skydd i kritiska områden.
Tungviktshandskar i EPDM (Diene Ethylene Propylene) gummiisolatorbox tillverkade av förstklassigt FDA-godkänt material som minskar antalet nödvändiga handskbyten.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
  • Idealiska applikationer: elektronik, läkemedel
  • Designad för upprepad autoklavsterilisering (upp till 50 gånger), vilket minskar behovet av handskarbyten
  • Bekväm och fingerfärdig med stor taktil känslighet
  • Resistent mot väteperoxidlösningar och vanliga desinfektionskemikalier
  • Motstår åldrande från exponering för syre, UV-strålar och ozon
  • Tål temperaturer upp till 130 °C för upprepad sterilisering
  • Halogenfri: lämplig för bortskaffande genom förbränning
  • Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material EPDM
Produkttyp Isolator, RABS handskar
Storlek 11
Temperatur (metrisk) Max 130 °C
Tjocklek (engelska) 0.024 in.
Tjocklek (metrisk) 0.6 mm
För användning med (applikation) Läkemedel, elektronik
Greppdesign Jämna
Förpackningstyp procedur
Portstorlek (metrisk) 300 mm
Motståndskraftig mot Väteperoxidlösningar och vanliga desinficerande kemikalier
Serie 85-505
Längd (metrisk) 800 mm