Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 85-501\85-503\85-505 Isolator Box Handskar
Produktkod. 31980730 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9.5
11
Portstorlek (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Portstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
31980730 9.5 203 mm -
15506234 11 203 mm 1 par
31980715 11 203 mm -
15516234 9.5 203 mm -
31980714 11 250 mm -
15546234 11 250 mm 1 par
31980718 9.5 250 mm -
15556234 9.5 250 mm 1 par
31980728 11 300 mm -
15586234 11 300 mm 1 par
31980716 9.5 300 mm -
15596234 9.5 300 mm 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 31980730 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer 85501095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147447.63 SEK
    115537.88 SEK / 10 par
    Save 31909.75 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Material av hög kvalitet, i enlighet med FDA CFR21. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves är idealiska för ökad komfort och skydd i kritiska områden.
Tungviktshandskar i EPDM (Diene Ethylene Propylene) gummiisolatorbox tillverkade av förstklassigt FDA-godkänt material som minskar antalet nödvändiga handskbyten.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\4111
  • Idealiska applikationer: elektronik, läkemedel
  • Designad för upprepad autoklavsterilisering (upp till 50 gånger), vilket minskar behovet av handskarbyten
  • Bekväm och fingerfärdig med stor taktil känslighet
  • Resistent mot väteperoxidlösningar och vanliga desinfektionskemikalier
  • Motstår åldrande från exponering för syre, UV-strålar och ozon
  • Tål temperaturer upp till 130 °C för upprepad sterilisering
  • Halogenfri: lämplig för bortskaffande genom förbränning
  • Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material EPDM
Produkttyp Isolator, RABS handskar
Storlek 9.5
Temperatur (metrisk) Max 130 °C
Tjocklek (engelska) 0.024 in.
Tjocklek (metrisk) 0.6 mm
För användning med (applikation) Läkemedel, elektronik
Greppdesign Jämna
Förpackningstyp procedur
Portstorlek (metrisk) 203 mm
Motståndskraftig mot Väteperoxidlösningar och vanliga desinficerande kemikalier
Serie 85-501
Längd (metrisk) 800 mm