Läs mer
Ansell™ AlphaTec™ 85-600\85-601\85-602 Isolator Box Handskar
Product Code. 31980753 Shop All Ansell Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Storlek:
9.5
11
Portstorlek (metrisk):
203 mm
250 mm
300 mm
missing translation for 'unitSize':
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Storlek Portstorlek (metrisk) missing translation for 'unitSize'
31980753 9.5 250 mm -
15506244 11 203 mm 1 par
31980733 11 203 mm -
31980722 9.5 203 mm -
15516244 9.5 203 mm 1 par
31980712 11 250 mm -
15526244 11 250 mm 1 par
15536244 9.5 250 mm 1 par
31980745 11 300 mm -
15546244 11 300 mm 1 par
15556244 9.5 300 mm 1 par
31980743 9.5 300 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 missing translation for 'options'
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 31980753 missing translation for 'mfr' Ansell™ missing translation for 'supplierNo' 85601095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168748.99 SEK
    132229.33 SEK / 10 par
    Save 36519.66 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-02-2027
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Dubbelskiktigt system för brottsdetektering har unikt vitt material på ett svart foder. Ansell™ AlphaTec™ Isolator Box Gloves ger ökad komfort och skydd i kritiska områden.
EPDM (Diene Ethylene Propylene) gummiisolatorboxhandskar tillverkade av förstklassigt vitt FDA-godkänt material med svart foder för att detektera brott.
  • Kategori III, EN374AKL, EN374, EN388\3100
  • Idealiska applikationer: elektronik, läkemedel
  • Material av hög kvalitet, i enlighet med FDA CFR21
  • Designad för upprepad autoklavsterilisering (upp till 50 gånger), vilket minskar behovet av handskarbyten
  • Bekväm och fingerfärdig med stor taktil känslighet
  • Resistent mot väteperoxidlösningar och vanliga desinfektionskemikalier
  • Motstår åldrande från exponering för syre, UV-strålar och ozon
  • Tål temperaturer upp till 130 °C för upprepad sterilisering
  • Halogenfri: lämplig för bortskaffande genom förbränning
  • Tillgängliga portstorlekar passar de flesta isolatorhandskboxar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Vitt
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material EPDM
Produkttyp Isolator, RABS handskar
Storlek 9.5
Temperatur (metrisk) Max 130 °C
Tjocklek (engelska) 0.020 in.
Tjocklek (metrisk) 0.5 mm
För användning med (applikation) Läkemedel, elektronik
Greppdesign Jämna
Förpackningstyp procedur
Portstorlek (metrisk) 250 mm
Motståndskraftig mot Väteperoxidlösningar och vanliga desinficerande kemikalier
Serie 85-601
Längd (metrisk) 800 mm