Description
- Bra grepp i både våta och torra miljöer tack vare den skrynkliga finishen.
- Polyamid sömlös liner - Skrynklig naturgummilatexbeläggning på handen, slät beläggning på manschetten.
- AQL 1.5
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE 0493∣SV ISO 374-1:2016∣SV 374:2003∣∣SV 388:2016∣SV 388:2003∣SV 420:2003 + A1:2009∣SV ISO 374-5:2016∣EN407:2020 ∣Livsmedelstyp: Gummi∣Kategori III∣Reach-kompatibel |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Exteriör finish | Grov |
| Finger Thickness (English) | 0,06 tum |
| Fingertjocklek (metrisk) | 1.52 mm |
| Latexfri | Nej |
| Material | Polyamid |
| Show More |