Läs mer
Ansell AlphaTec 87-029
Produktkod. 17691026 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
11
Produktkod. 17691026
Brand: Ansell 87029110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
AlphaTec 87-029 är en lätt stödd naturgummihandske med stickat nylonfoder.
  • Bra grepp i både våta och torra miljöer tack vare den skrynkliga finishen.
  • Polyamid sömlös liner - Skrynklig naturgummilatexbeläggning på handen, slät beläggning på manschetten.
  • AQL 1.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE 0493∣SV ISO 374-1:2016∣SV 374:2003∣∣SV 388:2016∣SV 388:2003∣SV 420:2003 + A1:2009∣SV ISO 374-5:2016∣EN407:2020 ∣Livsmedelstyp: Gummi∣Kategori III∣Reach-kompatibel
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
Färg Blått
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Grov
Fingertjocklek (engelska) 0.06 in.
Fingertjocklek (metrisk) 1.52 mm
Latexfri Nej
Material Polyamid
Palmtjocklek (engelska) 0.059 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 1.50 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Industrihandskar
Storlek 11
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0,059 tum.
Tjocklek (metrisk) 1.50 mm
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 300 mm