Läs mer
Ansell AlphaTec 87-029
Produktkod. p-7225023 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
10
11
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17651026 7
17661026 8
17671026 9
17681026 10
17691026 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17651026 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 87029070
AlphaTec 87-029 är en lätt stödd naturgummihandske med stickat nylonfoder.
  • Bra grepp i både våta och torra miljöer tack vare den skrynkliga finishen.
  • Polyamid sömlös liner - Skrynklig naturgummilatexbeläggning på handen, slät beläggning på manschetten.
  • AQL 1.5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE 0493∣SV ISO 374-1:2016∣SV 374:2003∣∣SV 388:2016∣SV 388:2003∣SV 420:2003 + A1:2009∣SV ISO 374-5:2016∣EN407:2020 ∣Livsmedelstyp: Gummi∣Kategori III∣Reach-kompatibel
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
Färg Blått
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Grov
Finger Thickness (English) 0,06 tum
Fingertjocklek (metrisk) 1.52 mm
Latexfri Nej
Material Polyamid
Palm Thickness (English) 0,059 tum
Handflatans tjocklek (metrisk) 1.50 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Industrihandskar
Storlek 7
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 0,059 tum
Tjocklek (metrisk) 1.50 mm
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 300 mm