Läs mer
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty kemikalieresistenta latexhandskar med upphöjd Diamond Grip
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7.5
8.5
9.5
10.5
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Latexhandskar är flockfodrade med 100 % bomull för ökad användarkomfort
- Tung design med förlängd manschett för extra skydd
- Manschett med pärlor ökar rivhållfastheten och säkerställer enkel påtagning
- 0,75 mm handsktjocklek ger kemiskt och mekaniskt skydd
- Upphöjt picotmönster på handflatorna och fingrarna för förbättrat grepp på vått och torrt sätt
- AQL 0,65
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Färg | Gult |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Material | Latex |
| Storlek | 9.5 |
| Tjocklek (engelska) | 30 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.75 mm |
| EN388 Standard | 3110A |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER | AKLNPT |
| Visa mer |