Läs mer
Ansell AlphaTec™ 87-063 Heavy Duty kemikalieresistenta latexhandskar med upphöjd Diamond Grip
Produktkod. p-7215061 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7.5
8.5
9.5
10.5
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 16190541
Brand: Ansell 87063075
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Handskarna har ett flockfoder av 100 % bomull för komfort och en förlängd manschett för extra skydd. Upphöjt diamantgreppmönster förbättrar greppförmågan i våta eller torra förhållanden.
  • Latexhandskar är flockfodrade med 100 % bomull för ökad användarkomfort
  • Tung design med förlängd manschett för extra skydd
  • Manschett med pärlor ökar rivhållfastheten och säkerställer enkel påtagning
  • 0,75 mm handsktjocklek ger kemiskt och mekaniskt skydd
  • Upphöjt picotmönster på handflatorna och fingrarna för förbättrat grepp på vått och torrt sätt
  • AQL 0,65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009
Färg Gult
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Material Latex
Storlek 7.5
Tjocklek (engelska) 30 mil
Tjocklek (metrisk) 0.75 mm
EN388 Standard 3110A
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER AKLNPT
EN ISO 374 - 5 Ja
Handske manschettstil Pärlstav
Liner material 100% bomull
Serie 87-063