Läs mer
Ansell AlphaTec™ 87-085 Lätta livsmedelssäkra latexhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6.5
7.5
8.5
9.5
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- För användning i lågriskområden
- Manschett med pärlor för rivhållfasthet och enkel påtagning
- Motståndskraftig, flexibel och bekväm
- Flockfoder i 100 % bomull
- AQL 0,65
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, REACH-kompatibel |
| Färg | Rosa |
| Hand | Specifik |
| Material | Latex |
| Storlek | 8.5 |
| EN388 Standard | 2010X |
| EN ISO 374-1 | Typ B |
| EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER | KLT |
| EN ISO 374 - 5 | Ja |
| Liner material | 100% bomull |
| Visa mer |