Läs mer
Ansell AlphaTec™ 87-118 Extra tunga latexhandskar med flockat foder
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Hög motståndskraft mot vattenbaserade kemikalier
- Manschett med pärlor för enkel på- och avtagning
- Förlängd manschettlängd för nötnings-/rivmotstånd
- Diamantgreppmönster
- Lämplig för många industriella tillämpningar
- Flockfoder i 100 % bomull
- AQL 0,65
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Färg | Svart |
| Latexfri | Nej |
| Material | Latex |
| Storlek | 8.5 |
| Tjocklek (engelska) | 31 mil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.8 mm |
| EN388 Standard | 3121A |
| EN ISO 374-1 | Typ A |
| EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER | AKL |
| Visa mer |