Läs mer
Ansell AlphaTec™ 87-137 Supertunna ofodrade latexhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6.5
7.5
8.5
9.5
Beskrivning
- Mycket resistent mot vattenbaserade kemikalier
- Manschett med pärlor för rivhållfasthet och enkel påtagning
- Diamantmönster på handflator och fingrar förbättrar greppet i våta eller torra förhållanden
- Godkänd för användning i livsmedelssäkra applikationer
- AQL 0,6
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Användningsområden | Industrial |
| Färg | Naturlig |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Latexfri | Yes |
| Material | Latex |
| Produkttyp | Chemical Protection Gloves |
| Storlek | 8.5 |
| EN388 Standard | X010A |
| EN 421 | Ja |
| Visa mer |