Läs mer
Ansell AlphaTec™ 87-315 Gummihandskar
Produktkod. 30286225 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30286225 9
30286212 7
30286222 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30286225 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 87315090BP
I lager
Flockfodrade, lätta naturgummihandskar som skyddar bäraren i komfort.
Nyckelfunktioner och fördelar
  • FDA och EU:s efterlevnad av livsmedelshantering: Idealiskt för användning som handskar för livsmedelssäkerhet
  • 100% bomullsflockfoder: Svett minimeras för ökad komfort
  • Naturligt latexgummi: För mer taktilt, smidigt handskydd
Beskrivning
  • Efterlevnad av livsmedelshantering: Uppfyller relevanta FDA- och EU-krav på livsmedelssäkerhet (inklusive 21 CFR 177.2600) AlphaTec™ 87-315 arbetshandskar som idealiska handskar för livsmedelshantering för olika livsmedelsbearbetningsapplikationer
  • Ökad komfort: Dessa lätta skyddshandskar har 100 % bomullsflockfoder, vilket minskar svettuppbyggnad och minimerar relaterat obehag
  • Förbättrad taktil känslighet: Dessa AlphaTec™ handskar är tillverkade av 100 % naturligt latexgummi, vilket ger bäraren hög takttil känslighet och fingerfärdighet
  • Minskade allergirisker: Dessutom AlphaTec™ genomgår 87–315 gummihandskar en klorbehandling för att minimera risken för allergiska reaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Livsmedelstyp: Gummi, Kategori III
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE-nummer, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, REACH-kompatibel
Kemoterapeutisk klassad Nej
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
Färg Blått
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 16 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.4 mm
Latexfri Nej
Material Gummi latex
Palm Thickness (English) 16 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Industrihandskar
Storlek 9
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 16 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.4 mm
Handske manschettstil Rosa färgad
Greppdesign Fiskfjäll
Serie 87-315
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 305 mm