Läs mer
Ansell AlphaTec™ 88-394 Skyddshandskar
Produktkod. 30286200 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
7
8
9
11
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30286200 7
30286220 8
30286221 9
30286227 11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30286200 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 88394070BP
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Medelstarka naturgummihandskar, som erbjuder smidigt skydd idealiskt för livsmedelsbearbetning.
  • Förbättrad flexibilitet och hållbarhet: AlphaTec™ 88-394 säkerhetshandskar är tillverkade av naturligt latexgummi, vilket ger elasticitet och draghållfasthet, vilket gör dem motståndskraftiga mot fastigheter, hål och nötning
  • Förbättrad fingerfärdighet: Med en tjocklek på 0,52 mm/21 mil är dessa skyddshandskar särskilt flexibla och smidiga, för enkel och enkel vardagsanvändning
  • Minskade allergirisker: AlphaTec™ 88-394 Arbetshandskar genomgår en rengörande klorbehandling, vilket minskar allergirisken hos bäraren som ett resultat
  • Ökat grepp: Designade med fiskfjällsyttemönster erbjuder de utmärkt grepp i våta och torra förhållanden
  • Efterlevnad av livsmedelshantering: För att uppfylla relevanta FDA- och EU-krav på livsmedelssäkerhet (inklusive 21 CFR 177.2600) AlphaTec™ är 88-394 arbetshandskar idealiska handskar för livsmedelshantering för olika livsmedelsbearbetningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
Färg Gult
Disponibel Begränsad användning
Exteriör finish Greppmönster
Finger Thickness (English) 21 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.52 mm
Latexfri Nej
Material Gummilatex
Palm Thickness (English) 21 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.52 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Industrihandskar
Storlek 7
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 21 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.52 mm
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 305 mm