Description
- Förbättrad flexibilitet och hållbarhet: AlphaTec™ 88-394 säkerhetshandskar är tillverkade av naturligt latexgummi, vilket ger elasticitet och draghållfasthet, vilket gör dem motståndskraftiga mot fastigheter, hål och nötning
- Förbättrad fingerfärdighet: Med en tjocklek på 0,52 mm/21 mil är dessa skyddshandskar särskilt flexibla och smidiga, för enkel och enkel vardagsanvändning
- Minskade allergirisker: AlphaTec™ 88-394 Arbetshandskar genomgår en rengörande klorbehandling, vilket minskar allergirisken hos bäraren som ett resultat
- Ökat grepp: Designade med fiskfjällsyttemönster erbjuder de utmärkt grepp i våta och torra förhållanden
- Efterlevnad av livsmedelshantering: För att uppfylla relevanta FDA- och EU-krav på livsmedelssäkerhet (inklusive 21 CFR 177.2600) AlphaTec™ är 88-394 arbetshandskar idealiska handskar för livsmedelshantering för olika livsmedelsbearbetningsapplikationer
Specifications
Specifications
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| Färg | Gult |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Exteriör finish | Greppmönster |
| Finger Thickness (English) | 21 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.52 mm |
| Latexfri | Nej |
| Material | Gummilatex |
| Palm Thickness (English) | 21 mil. |
| Show More |