Läs mer
Ansell AlphaTec™ Flygbolagspassthrough med Connector Male
Produktkod. 18823796
Change view
Inkluderar:
Hankontakt
Produktkod. Inkluderar
18823796 Hankontakt
1 options
Produktkod. 18823796 Leverantör Ansell Leverantörsnummer AC01P0002200N0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244272.21 SEK
    158562.65 SEK / Paket med 18
    Save 85709.56 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Tillhandahåller extern lufttillförsel till AlphaTecs återanvändbara gastäta dräkter, för att andas luft samt för dräktventilation.
  • För användning med extern lufttillförsel: Användbar vid dekontaminering av dräkten
  • Stort tumhjul: Bra grepp, enkla justeringar
  • Kompatibel med alla SCBA-märken: Förbättrad praktik och bekvämlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 100 L/min.
Material Glasfiberförstärkt PPS, polyamid, antistatisk polyester
Inkluderar Hankontakt
Produkttyp Luftförsörjningskontakt