Läs mer
Ansell AlphaTec™ Flygbolagspassthrough utan anslutning
Produktkod. 18813796
Change view
Inkluderar:
Utan kontakt
Produktkod. Inkluderar
18813796 Utan kontakt
1 options
Produktkod. 18813796 Leverantör Ansell Leverantörsnummer AC01P0002200N00
Beräknad leverans: 09-12-2026
Tillhandahåller extern lufttillförsel till AlphaTecs återanvändbara gastäta dräkter, för att andas luft samt för dräktventilation.
  • För användning med extern lufttillförsel: Användbar vid dekontaminering av dräkten
  • Stort tumhjul: Bra grepp, enkla justeringar
  • Kompatibel med alla SCBA-märken: Förbättrad praktik och bekvämlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 100 L/min.
Material Glasfiberförstärkt PPS, polyamid, antistatisk polyester
Inkluderar Utan kontakt
Produkttyp Luftförsörjningskontakt