Läs mer
Descripción
- 3000-förklädet AlphaTec™ med ultraljudssvetsade och tejpade ärmar – Modell 215 är tillverkad av ett flerskiktstyg och ger bäraren skydd mot flera oorganiska kemikalier och biologiska faror
- Denna mycket synliga, klargula kemiska skyddsdräkt är utformad för att skydda arbetare och öka säkerheten på arbetsplatsen
- Tillverkad av laminattyg AlphaTec™ säkerställer 3000 Apron med ultraljudssvetsade sleeves – Model 215 komfort och hållbarhet
Especificaciones
Especificaciones
| Typ | Förkläde |
| Storlek | Betydande |
| Material | Flerskikts barriärlaminattyg |
| Färg | Gult |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Förslutningstyp | Krok och ögla (bak) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Sömtyp | Svetsat och tejpad |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?